Merck
PHL83537
Roburic acid
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 638,00
US$ 638,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 638,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H48O2
Número de CAS:
Peso molecular:
440.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 638,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
OC(=O)CC[C@@]1([C@@H]2[C@]([C@@]3(CC[C@@]4([C@@H]([C@H]([C@@H](CC4)C)C)C3=CC2)C)C)(CC[C@H]1C(=C)C)C)C
Clave InChI
RPPYCVULPFKBOG-CSHKLQQTSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)