Merck
PHL83415
γ-Aminobutyric acid
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3-Carboxypropylamine, 4-Aminobutanoic acid, GABA, Piperidic acid, Piperidinic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 334,00
US$ 334,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 334,00
About This Item
Fórmula lineal:
NH2(CH2)3COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
103.12
Beilstein:
906818
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 334,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
crystals
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
195 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
NCCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
Clave InChI
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Major inhibitory neurotransmitter in brain; GABAA and GABAB receptor agonist; increases Cl conductance.
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)