Merck
PHL83340
Sesamoside
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 584,00
US$ 584,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 584,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H24O12
Número de CAS:
Peso molecular:
420.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 584,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@@]3([C@H]2[C@]4(O[C@H]4[C@H]3O)C)O)C(=O)OC
InChI
1S/C17H24O12/c1-16-10-15(28-14-9(21)8(20)7(19)6(3-18)27-14)26-4-5(13(23)25-2)17(10,24)11(22)12(16)29-16/h4,6-12,14-15,18-22,24H,3H2,1-2H3/t6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,14+,15+,16-,17+/m1/s1
Clave InChI
XZVXEPPPQBLGMQ-HISQCTEXSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)