Merck
PHL83314
Gomisin G
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 715,00
US$ 715,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 715,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H32O9
Número de CAS:
Peso molecular:
536.57
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 715,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1COc2c1c(c3c(c2)C([C@]([C@H](Cc5c3c(c(c(c5)OC)OC)OC)C)(O)C)OC(=O)c4ccccc4)OC
Clave InChI
OFDWKHIQKPKRKY-HAILEXTNSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by Phytolab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)