PHL83281
Momordin Ic
phyproof® Reference Substance
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O[C@@H]7OC[C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)O)O[C@@H]2C([C@H]3[C@@]([C@@H]4[C@]([C@@]5(CC[C@@]6([C@@H](CC(CC6)(C)C)C5=CC4)C(=O)O)C)(CC3)C)(CC2)C)(C)C
InChI
1S/C41H64O13/c1-36(2)14-16-41(35(49)50)17-15-39(6)20(21(41)18-36)8-9-24-38(5)12-11-25(37(3,4)23(38)10-13-40(24,39)7)52-34-29(46)30(28(45)31(54-34)32(47)48)53-33-27(44)26(43)22(42)19-51-33/h8,21-31,33-34,42-46H,9-19H2,1-7H3,(H,47,48)(H,49,50)/t21-,22+,23-,24+,25-,26-,27+,28-,29+,30-,31-,33-,34+,38-,39+,40+,41-/m0/s1
Clave InChI
HWYBGIDROCYPOE-WEAQAMGWSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)