Saltar al contenido
PHL83000
Vicenin II
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Vicenin 2, Violantin, 6,8-Di-C-β-D-glucopyranosylapigenin, Apigenin 6,8-C-di-β-D-glucopyranoside, Apigenin 6,8-diglucoside
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H30O15
Número CAS:
Peso molecular:
594.52
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](C2=C(O)C([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C4C(C(C=C(C5=CC=C(O)C=C5)O4)=O)=C2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C27H30O15/c28-6-12-17(32)21(36)23(38)26(41-12)15-19(34)14-10(31)5-11(8-1-3-9(30)4-2-8)40-25(14)16(20(15)35)27-24(39)22(37)18(33)13(7-29)42-27/h1-5,12-13,17-18,21-24,26-30,32-39H,6-7H2/t12-,13-,17-,18-,21+,22+,23-,24-,26+,27+/m1/s1
InChI key
FIAAVMJLAGNUKW-VQVVXJKKSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea crataegus glycyrrhiza thymus
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)