Merck
PHL82678
Vainillina
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4-Hidroxi-3-metoxibenzaldehído, Aldehído vanílico
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 334,00
US$ 334,00
Fecha estimada de envío30 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 334,00
About This Item
Fórmula lineal:
4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
152.15
Beilstein/REAXYS Number:
472792
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 334,00
Fecha estimada de envío30 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grade
primary reference standard
vapor density
5.3 (vs air)
vapor pressure
>0.01 mmHg ( 25 °C)
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
manufacturer/tradename
PhytoLab
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChI key
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
319.6 - 321.4 °F - closed cup
flash_point_c
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)