Merck
PHL82675
4′,5,7-Trihydroxy-3,6,8-trimethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Sarothrin
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 507,00
US$ 507,00
Fecha estimada de envío27 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 507,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H16O8
Número de CAS:
Peso molecular:
360.31
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 507,00
Fecha estimada de envío27 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
cadena SMILES
O1c2c(c(c(c(c2OC)O)OC)O)C(=O)C(=C1c3ccc(cc3)O)OC
InChI
1S/C18H16O8/c1-23-16-11(20)10-12(21)17(24-2)14(8-4-6-9(19)7-5-8)26-15(10)18(25-3)13(16)22/h4-7,19-20,22H,1-3H3
Clave InChI
KHZSFBNUQVEEQR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)