Merck
PHL82665
Tetrahydrocurcumin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-heptanedione
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 733,00
US$ 733,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 733,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H24O6
Número de CAS:
Peso molecular:
372.41
Beilstein:
3485469
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 733,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
COc1cc(CCC(=O)CC(=O)CCc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
InChI
1S/C21H24O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
Clave InChI
LBTVHXHERHESKG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
385.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
196.2 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)