Merck
PHL82644
Rhamnetin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
β-Rhamnocitrin, 3,3′,4′,5-Tetrahydroxy 7-methoxyflavone, 7-Methoxyquercetin, 7-Methylquercetin, Quercetin 7-methyl ether
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 385,00
US$ 385,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 385,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H12O7
Número de CAS:
Peso molecular:
316.26
Beilstein:
47741
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 385,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
COc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-8-5-11(19)13-12(6-8)23-16(15(21)14(13)20)7-2-3-9(17)10(18)4-7/h2-6,17-19,21H,1H3
Clave InChI
JGUZGNYPMHHYRK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)