Merck
PHL80619
Pseudoginsenoside RT5
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 883,00
US$ 883,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 883,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H62O10
Número de CAS:
Peso molecular:
654.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 883,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@@](CC[C@@H]1C(O)(C)C)([C@@H]2[C@@H]3[C@]([C@]4([C@@H]([C@@]5([C@@H]([C@H](C4)OC6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)C([C@H](CC5)O)(C)C)C)C[C@H]3O)C)(CC2)C)C
InChI
1S/C36H62O10/c1-31(2)23(39)10-12-33(5)22-15-19(38)25-18(36(8)14-11-24(46-36)32(3,4)43)9-13-34(25,6)35(22,7)16-20(29(31)33)44-30-28(42)27(41)26(40)21(17-37)45-30/h18-30,37-43H,9-17H2,1-8H3/t18-,19+,20-,21+,22+,23-,24+,25-,26+,27-,28+,29-,30?,33+,34+,35+,36-/m0/s1
Clave InChI
PSOUXXNNRFNUAY-BLSITOCHSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)