Merck
PHL80556
Withanolide A
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(5α,6α,7α,22R)-6,7-Epoxy-5,20,22-trihydroxy-1-oxo-ergosta-2,24-dien-26-oic acid δ-lactone, Withaniol
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 978,00
US$ 978,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 978,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H38O6
Número de CAS:
Peso molecular:
470.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 978,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=C(C)C(=O)O[C@H](C1)[C@](C)(O)[C@H]2CC[C@H]3[C@H]4[C@H](CC[C@]23C)[C@@]5(C)C(=O)C=CC[C@]5(O)[C@H]6O[C@@H]46
InChI
1S/C28H38O6/c1-14-13-20(33-24(30)15(14)2)27(5,31)18-9-8-16-21-17(10-12-25(16,18)3)26(4)19(29)7-6-11-28(26,32)23-22(21)34-23/h6-7,16-18,20-23,31-32H,8-13H2,1-5H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-,25-,26-,27+,28-/m0/s1
Clave InChI
DXWHOKCXBGLTMQ-SFQAJKIESA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Acciones bioquímicas o fisiológicas
C28-steroidal lactone that can induce nerve development and improve nervous system function. Potential therapeutic for neurologic disorders like Alzheimer′s and Parkinson′s disease. In primary rat cortical neurons, withanolide A significantly up-regulated IDE levels, a prominent enzyme involved in degrading amyloid β protein, which may help to clear excess amyloid β protein from an Alzheimer′s-inflicted brain.
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: lycium withania
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)