PHL80555
Wilforlide A
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Abruslactone A, Regelide
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
O1[C@@H]2[C@]3([C@@H](C[C@@](C2)(C1=O)C)C4=CC[C@@H]5[C@@]6([C@H](C([C@H](CC6)O)(C)C)CC[C@]5([C@@]4(CC3)C)C)C)C
InChI
1S/C30H46O3/c1-25(2)20-10-13-30(7)21(28(20,5)12-11-22(25)31)9-8-18-19-16-26(3)17-23(33-24(26)32)27(19,4)14-15-29(18,30)6/h8,19-23,31H,9-17H2,1-7H3/t19-,20-,21+,22-,23-,26-,27+,28-,29+,30+/m0/s1
Clave InChI
HHQJBWYXBWOFJY-YLXTXNMFSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)