PHL80020
Sorbic acid
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
α-trans-γ-trans-Sorbic acid, (E,E)-1,3-Pentadiene-1-carboxylic acid, 2,4-Hexadienoic acid, 2E,4E-Hexadienoic acid, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, C6:2n-2,4, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268
Productos recomendados
grado
primary reference standard
presión de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
crystals
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
132-135 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
Clave InChI
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
127 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)