Documentos clave
PBG7A
Supelco
LEAD IN GASOLINE
analytical standard, set of 7 × 100 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
grado
analytical standard
Agency
ASTM® D5059 (Part A)
envase
set of 7 × 100 mL
técnicas
AAS: suitable
ICP: suitable
aplicaciones
petroleum
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
7 standards per set; 100 mL each.
Nota de análisis
Lead Standards in Various Matrices - Formulated sets
Standard No.Lead (Gms/Gal.)
Concentration Table: PBG7A
1 . . . . . . . . .0.000
2 . . . . . . . . .0.100
3 . . . . . . . . .1.000
4 . . . . . . . . .2.000
5 . . . . . . . . .3.000
6 . . . . . . . . .4.000
7 . . . . . . . . .5.000
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Lact. - Muta. 1B - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
66.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
18.9 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)