Documentos clave
LMSU16
Sulfur in light mineral oil
1.50% (15′000 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 188,00
US$ 188,00
Fecha estimada de envío27 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 188,00
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 188,00
Fecha estimada de envío27 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grade
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
concentration
1.50% (15′000 ppm)
application(s)
petroleum
format
matrix material
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)