Documentos clave
LMSU06
Sulfur in light mineral oil
0.025% (250 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 188,00
US$ 188,00
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 188,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 188,00
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
concentración
0.025% (250 ppm)
aplicaciones
petroleum
Formato
matrix material
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)