Documentos clave
LMPS070
Polysulfide in light mineral oil
0.0300% (300 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 252,00
US$ 252,00
Fecha estimada de envío10 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 252,00
About This Item
Número de CAS:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 252,00
Fecha estimada de envío10 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grade
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Quality Level
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
concentration
0.0300% (300 ppm)
SMILES string
S(SC(C(C(C)(C)C)C)(C)C)SC(C(C(C)(C)C)C)(C)C
InChI
1S/C18H38S3/c1-13(15(3,4)5)17(9,10)19-21-20-18(11,12)14(2)16(6,7)8/h13-14H,1-12H3
InChI key
AVVJXRYTKMKDQS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)