Documentos clave
KRSU14
Sulfur in Odourless Kerosene
0.5000% (5000 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 207,00
US$ 207,00
Fecha estimada de envío27 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 207,00
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 207,00
Fecha estimada de envío27 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grade
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
concentration
0.5000% (5000 ppm)
application(s)
petroleum
format
matrix material
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
168.8 °F
flash_point_c
76 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)