Documentos clave
K08971305
Kromasil® Eternity XT C18 HPLC Column
10 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 100 mm × 10 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Línea del producto
Kromasil®
fabricante / nombre comercial
Kromasil® X10CLP10
disponibilidad
available only in USA, Canada and Puerto Rico
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
100 mm × 10 mm
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
100 Å
técnica de separación
reversed phase
Información legal
Eternity is a trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)