Documentos clave
K08971153
Kromasil® C4, Bulk
10 μm particle size, pore size 300 Å, pkg of 1000 g
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
Kromasil®
Formulario
solid
envase
pkg of 1000 g
fabricante / nombre comercial
Kromasil® KR300-10-C4-1000GM
disponibilidad
available only in USA, Canada and Puerto Rico
grupo activo de la matriz
C4 (butyl) phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
300 Å pore size
Información legal
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)