Documentos clave
K08670482
Kromasil® Silica HPLC Column
5 μm particle size, pore size 60 Å, L × I.D. 250 mm × 4.6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
suitable for USP L3
Línea del producto
Kromasil®
fabricante / nombre comercial
Kromasil® KR60-5-SIL-4.6X250
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
250 mm × 4.6 mm
grupo activo de la matriz
silica phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
60 Å
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What is the best way to store and clean out a Kromasil 100-5-C8 column? Thank you!
    1 answer
    1. Wash out all water and buffers from bonded silica columns and store in organic solvent. Unbonded silica columns may be stored in hexane, heptane or similar organic solvent. Keep in a cool area and replace end-caps to prevent the packing bed drying out.
      Please access the provided link for information on Care & Use of Kromasil HPLC Columns :https://www.kromasil.com/support/care_and_use.php