Documentos clave
IP336HMSUD
Sulfur in heavy mineral oil, IP 336
Calibration Set D
Seleccione un Tamaño
1 KIT
US$ 825,00
US$ 825,00
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
US$ 825,00
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 825,00
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
petroleum
format
matrix material
Components
Set D
2.00% (20000ppm), 3.00% (30000ppm), 4.00% (40000ppm), 5.00% (50000ppm) . 100 mL ea.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
170.6 °F
flash_point_c
77 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)