Documentos clave
G006121
HPLC Analysis of Recombinant Tumor Necrosis Factor Receptor-Fc Fusion Protein (rhTNFR-Fc) on Zenix® SEC-300 versus SRT® SEC-300, Effect of Particle Size on Resolution
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Zenix SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm, 300 Å particles (Z777051)
column: SRT SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 5 μm, 300 Å particles (Z777051) (Z777033)
mobile phase: 150 mM sodium phosphate, pH 7.0
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 214 nm
injection: 20 μL
sample: Recombinant tumor necrosis factor receptor-Fc fusion protein (rhTNFR-Fc), including oligomers (440 kD and 360 kD), monomer (150 kD), and impurity (120 kD)
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)