Documentos clave
G006086
GC Analysis of Scotch Spearmint Essential Oil on SUPELCOWAX 10
suitable for GC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: SUPELCOWAX 10, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24079)
oven: 75 °C (4 min), then 4 °C/min to 200 °C (10 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 25cm/ sec set at 110°C
injection: 0.1 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D. cup injector
sample: Scotch Spearmint Oil, (A.M. Todd Sample), neat
aplicaciones
flavors and fragrances
Información legal
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)