G006081
GC Analysis of Cold Pressed Lemon Essential Oil on SUPELCOWAX 10
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: SUPELCOWAX 10, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24079)
oven: 75 °C (4 min), then 4 °C/min to 200 °C (10 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 25cm/ sec set at 110°C
injection: 0.1 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D. cup injector
sample: Cold Pressed Lemon Oil, (Sigma), neat
aplicaciones
flavors and fragrances
Información legal
Estándar
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)