Documentos clave
G005958
HPLC Analysis Carbohydrates on Proteomix® SAX-NP5
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Proteomix SAX-NP5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (Z777228)
mobile phase: [A] 0.05% (25% ammonium hydroxide) in acetonitrile; [B] 0.05% (25% ammonium hydroxide) in water
gradient: 15 to 80% B in 20 min
flow rate: 0.7 mL/min
temp.: 35 °C
detector: ELSD
sample: Corn starch hydrolysate; glucose oligomer (G1 to G6)
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Información legal
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)