G005946
HPLC Analysis of Proteins on Antibodix® WCX-NP10, Comparison of WCX Columns
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Antibodix WCX-NP10, 25 cm x 4.6 mm I.D., 10 μm particles (Z777272)
mobile phase: (A) 10 mM sodium phosphate buffer, pH 6.0; (B) A + 1.0 M NaCl
gradient: 0 to 100% B in 42 min
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL each
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
Analito
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)