Documentos clave
G005894
HPLC Analysis of Pain Relievers on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (50536-U)
mobile phase: [A] water with 3% acetic acid; [B] methanol with 3% acetic acid; (79:21, A:B)
flow rate: 2.0 mL/min
pressure: 3290 psi (227 bar)
column temp.: 45 °C
detector: UV,275 nm
injection: 10 μL
sample: 100 - 360 μg/mLin mobile phase
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
clinical
pharmaceutical (small molecule)
Nota de análisis
This application shows the improvements in efficiency that may be obtained for USP methods using modern Fused-Core technology.
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Acetaminophen, meets USP testing specifications, 98.0-102.0%, powder
    Caffeine, meets USP testing specifications, anhydrous
    Benzoic acid, meets USP testing specifications
    Aspirin, meets USP testing specifications
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)