Documentos clave
G005865
HPLC Analysis of Triacylglycerols in Soybean Oil on Discovery® HS C18 after Sample Prep using Discovery® DSC-Si (Propionitrile Mobile Phase, ELSD Detection)
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
condition: 6 mL hexane
SPE tube/cartridge: Discovery DSC-Si, 1 gm/6 mL (52656-U)
sample addition: 0.12 g oil in 0.5 mL hexane
elution: 10 mL hexane-diethyl ether 87-13 (v/v)
eluate post-treatment: vaporation to dryness, reconstituted into 2 mL acetone
column: Discovery HS C18, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568523-U)
mobile phase: propionitrile
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 1117 psi (77 bar)
column temp.: 30 °C
detector: ELSD
injection: 5 μL
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
food and beverages
Nota de análisis
Soybean oil was cleaned using Silica SPE and analyzed as 5% sample in acetone (w/v).
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    LLL
    OOO
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
componente de la fase móvil
Referencia del producto
Descripción
Precios
tubo o placa de SPE
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)