Documentos clave
G005723
LC/MS Analysis of Polypeptide Drugs on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53913-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate in water, pH 4.2; [B] 10 mM ammonium acetate in 90:10 (v/v) acetonitrile:water, pH 4.7
gradient: held at 20% B for 0.1 min; 20 to 80% B in 2.9 min; 80 to 20% B in 0.01 min; held at 20% B for 0.99 min
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: TOF, ESI(+), m/z 100-2500
injection: 3 μL
sample: 1 μL/mL in 10mM ammonium formate, 80:20, acetonitrile:water
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
Nota de análisis
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express RP Amide for the analysis of polypeptide drugs.
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Oxytocin
    [deamino-Cys1, D-Arg8]-Vasopressin acetate salt hydrate
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
componente de la fase móvil
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)