Documentos clave
G005717
HPLC Analysis of Phenolics from Rosemary on Ascentis® Express C8
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express C8, 5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53848-U)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid in water; [B] 0.1% formic acid in acetonitrile
gradient: 15 to 100% B in 8.5 min
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 2 μL
sample: 100 mg/L in 75 μM EDTA, 1.5 mM ascorbate, 15% acetonitrile
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Nota de análisis
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C8 for the efficient separation of phenolics from rosemary.
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Rosmarinic acid
    Carnosol
    Carnosic acid
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)