Documentos clave
G005700
HPLC Analysis of Furans on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express C18, 5 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53811-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 1 μL
sample: 20 μg/mL in 80:20, water: acetonitrile
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
Nota de análisis
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of furans as listed in ASTM method 05837-99.
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
    Furfuryl alcohol
    Furfural
    2-Furyl methyl ketone
    5-Methyl-2-furaldehyde
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)