Documentos clave
G005699
HPLC Analysis of Fluoroquinolone Antibiotics on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid in water; [B] 0.1% formic acid in acetonitrile; (85:15, A:B)
flow rate: 1.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 4 μL
sample: 200 ng/mL in 25:75, water: acetonitrile
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
Nota de análisis
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express C18 for the analysis of fluoroquinolones.
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Ofloxacin
    Ciprofloxacin
    Danofloxacin
    Enrofloxacin
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)