Documentos clave
G005677
HPLC Analysis of Beverage Additives in Diet Cola on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.7 with acetic acid: [B] acetonitrile; (90:10, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 1 μL
sample: 100 - 500 μg/mL in 95:5, buffer: acetonitrile
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
food and beverages
Nota de análisis
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of common drink additives used in diet soda.
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Caffeine
    Benzoic acid
    Asp-Phe methyl ester
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)