Documentos clave
G005612
HPLC Analysis of 2,2′-Bis[(S)-(4-methylphenyl)sulfinyl]-1,1′-binapthaIene Diastereomers on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53827-U)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; (25:75, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
pressure: 2450 psi (169 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 240 nm
injection: 5 μL
sample: (1R)-2,2′-Bis[(S )-(4-methylphenyl)sulfonyl]-1,1′-binapthalene, 25 μg/mL in methanol; (1S)-2,2′-Bis[(S)-(4-methylphenyl)sulfonyl]-1,1′-binapthalene, 50 μg/mL in methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
Nota de análisis
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express C18 for the separation of the diastereomers of by HPLC in reversed phase mode.
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    (1R)-2,2′-Bis[(S)-(4-methylphenyl)sulfinyl]-1,1′-binaphthalene, 97%
    (1S)-2,2′-Bis[(S)-(4-methylphenyl)sulfinyl]-1,1′-binaphthalene, ≥96.5% (HPLC)
Estándar
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)