Documentos clave
G005607
LC-MS/MS Analysis of Melamine Extracted from Milk on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate in 10:90 (v/v) water:acetonitrile; [B] 10 mM ammonium formate in 30:70 (v/v) water:acetonitrile
gradient: held at 0% B for 5 min; 0 to 100% B in 0.1 min; held at 100% B for 4.9 min; 100 to 0% B in 0.1 min; held at 0% B for 4.9 min
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: ABI 3200 Q-Trap
injection: 2 μL
sample: SPE extract from spiked milk
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
food and beverages
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Melamine, analytical standard
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
componente de la fase móvil
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)