Documentos clave
G005592
HPLC Analysis of Grapefruit Juice on Ascentis® Express C18 Column
application for HPLC, application for SPE
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
parámetros analíticos
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: grapefruit juice hand-squeezed in laboratory, centrifuged and filtered through a 0.45 μm nylon filter disc (Acrodisc)
column: Ascentis Express C18, 5 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53826-U)
mobile phase: [A] water/formic acid (99.9:0.1); [B] water/acetonitrile/isopropanol/formic acid (39.9:20:40:0.1)
gradient: 10% B for 3 min; 10 to 34% B in 30 min; 34 to 100% B in 1 min; held at 100% B for 6 min; 100 to10% B in 1 min
flow rate: 0.8 mL/min
column temp.: ambient
detector: PDA: 190–370 nm; chromatogram extracted at 283 nm
detector: ESI-MS: mass spectral range, 250-700 m/z; interval, 0.5 s; scan speed, 938 amu/s; nebulizing gas (N2) flow, 1.5 L/min; interface temperature, 350 °C; (heat block, 300 °C; desolvation line (DL) temperature, 300 °C; DL voltage, 34 V; probe voltage, +4.5 kV; Qarray voltage, 1.0 V; RF voltage, 90 V; detection gain, 1.05 kV.)
injection: 2 μL
idoneidad
application for HPLC
application for SPE
aplicaciones
food and beverages
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Eriocitrin
    Narirutin
    Hesperidin
    Naringin
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
componente de la fase móvil
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)