G005539
HPLC Analysis of Fusarium Mycotoxins on Ascentis® Express Phenyl-Hexyl
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express Phenyl-Hexyl, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53336-U)
mobile phase: [A] water, acetonitrile, 90:10; [B] acetonitrile
gradient: 0% B held for 0.5 min; to 15% B in 1 min; held at 15% B for 6 min
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 192 bar (2780 psi)
column temp.: 30 °C
detector: UV, 218 nm
injection: 10 μL
sample: 5 mg/L ea. in 95:5, water:acetonitrile
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
agriculture
food and beverages
Nota de análisis
Información legal
Analito
Estándar
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)