Documentos clave
G005513
HPLC Analysis of Heroin, Cocaine, Amphetamine and MDMA on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate in water, pH 3.5; [B] 10 mM ammonium acetate in acetonitrile; (2.98, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 50 °C
detector: ESI(+), m/z 100-400
injection: 1 μL
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
forensics and toxicology
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Heroin, analytical standard, ≥98% (HPLC)
    Cocaine hydrochloride, analytical standard
    D-Amphetamine hemisulfate salt solution, analytical standard, for drug analysis, 1.0 mg/mL in methanol
    (±)-3,4-Methylenedioxymethamphetamine hydrochloride solution, analytical standard, for drug analysis
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)