Documentos
G005467
HPLC Analysis of Flurbiprofen Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
About This Item
technique(s)
HPLC: suitable
test parameters
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] isopropanol; [C] trifluoroacetic acid (95:5:0.1, A:B:C)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 3 μL
sample: 1 g/L in methanol
suitability
application for HPLC
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Legal Information
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Flurbiprofen, cyclooxygenase inhibitor
analytical column
Referencia del producto
Descripción
Precios
mobile phase component
Referencia del producto
Descripción
Precios
standard
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)