G005444
LC/MS Analysis of Illicit Bath Salts on Ascentis® Express HILIC, Fast Analysis
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53934-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate in acetonitrile:water (95:5)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), TIC 100 - 1000 m/z
sample: 1 μL
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
forensics and toxicology
Nota de análisis
Información legal
Analito
Estándar
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)