G005411
HPLC Analysis of Epinephrine, Epinastine, and Benzalkonium Chlorides on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express HILIC, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53981-U)
mobile phase: [A] 50 mM ammonium acetate; [B] acetonitrile; (10:90, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), XIC m/z 304 & 332 (BAC), 250 (epinastine), 180 (epinephrine)
injection: 10 μL
sample: 10 mg/L ea. in acetonitrile
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)