Documentos clave
G005410
HPLC Analysis of Steroids on Ascentis® Express F5 with Methanolic Mobile Phase
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] water [B] methanol; (40:60, A:B)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 0.2 mL/min
sample: 50 mg/L in 75:25, water:methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
clinical
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)