Documentos clave
G005388
HPLC Analysis of an Energy Drink on Ascentis® Express HILIC (ELSD Detection)
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53967-U)
mobile phase: [A] 100 mM ammonium acetate, pH 5 (titrated with acetic acid) [B] water [C] acetonitrile; (9:1:90, A:B:C:)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ELSD, 55° C, 3.5 bar nitrogen
injection: 2 μL
sample: Energy Drink Diluted 1:9 in acetonitrile
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
food and beverages
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)