Documentos clave
G005379
HPLC Analysis of Basic Peptides (Angiotensin Analogs) on BIOshell A160 Peptide C18
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: BIOshell A160 Peptide C18, 10 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (66908-U)
mobile phase: [A] 0.1% (v/v) formic acid, pH 4.0 (titrated with ammonium hydroxide); [B] 50:50, (0.175% formic acid in water, pH 4.0) : acetonitrile
gradient: 20 to 50% B in 15 min
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 3002 psi (207 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 2.0 μL
sample: 0.5 g/L ea. peptide
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)