Documentos clave
G005174
SFC Analysis of Warfarin Enantiomers on Astec® Cellulose DMP, Methanol Gradient
application for SFC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
parámetros analíticos
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] carbon dioxide; [B] methanol;
Gradient of 5-65% methanol in 3 min., hold for 1 min
flow rate: 4 mL/min
pressure: 1450 psi (100 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 5 μL
sample: warfarin
idoneidad
application for SFC
aplicaciones
clinical
pharmaceutical (small molecule)
Nota de análisis
SFC data provided by Dr. Christina Kraml, Lotus Separations, LLC, Princeton, NJ.
Instrument: Berger Analytical SFC system equipped with a dual pump (FCM-1200), autosampler (ALS 3100), column oven (TCM-200) and diode-array detector (DAD-4100); from Mettler Toledo.
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Warfarin
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)