Documentos clave
G005106
GC Analysis of 1-Phenylethylamine Enantiomers (N-Trifluoroacetyl Derivatives) on Astec® CHIRALDEX B-PH
suitable for GC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: Astec CHIRALDEX B-PH, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (71023AST)
oven: 120 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
sample: 3 mg/mL in methylene chloride
peak 1: S(-)-1-phenylethylamine (N-TFA derivative)
peak 2: R(+)-1-phenylethylamine (N-TFA derivative)
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
Nota de análisis
Can reverse elution order by using CHIRALDEX G-PN, or by using the N-TFA derivative on the B-DM column.
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)