Documentos clave
G005071
GC Analysis of Amphetamine and Methamphetamine Enantiomers (N-Trifluoroacetyl Derivatives) on Astec® CHIRALDEX G-PN
suitable for GC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: Astec CHIRALDEX G-PN, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (74033AST)
oven: 130 °C
detector: FID, 250 °C
inj. temp.: 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: 3 mg/mL each compound in methanol
peak 1: d-methamphetamine
peak 2: l-methamphetamine
peak 3: l-amphetamine
peak 4: d-amphetamine
aplicaciones
clinical
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Nota de análisis
Elution order reversal of amphetamine (d,l) by using CHIRALDEX G-DP, 140°C.
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)