Documentos clave
G005067
GC Analysis of Mandelic Acid Methyl Ester Enantiomers on Astec® CHIRALDEX G-TA
suitable for GC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven: 140 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
inj. temp.: 250 °C
sample: peak 1: S(+)-methyl mandelate
peak 2: R(-)-methyl mandelate
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
pharmaceutical (small molecule)
Nota de análisis
Elution order reversal on CHIRALDEX B-DP.
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)